Learn More
Tocris Bioscience™ Zosuquidar Trihydrochloride
High affinity P-gp inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5456/10
Encompass
Artikelnummer. 15786846
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Zosuquidar trihydrochloride is a high affinity P-glycoprotein (P-gp) inhibitor (Kd = 79 nM). Restores doxorubicin (Cat. No. 2252) sensitivity in P-gp-expressing multidrug (MDR) resistant cancer cell lines. Also potentiates antitumor efficacy of taxol (Cat. No. 1097) in a MDR human non-small cell lung carcinoma xenograft mouse model.
Spezifikation
Spezifikation
Zosuquidar trihydrochloride
(αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol trihydrochloride
Soluble to 50mM in DMSO
Bioactive Small Molecule
167465-36-3
10 mg
Solid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use