Läs mer
Zotarolimus, MedChemExpress
Beskrivning
Zotarolimus (ABT-578) is a derivative of rapamycin (HY-10219), with anti-proliferative activity. Zotarolimus is an immunosuppressant. Zotarolimus is developed specifically for local delivery from stents for the prevention of coronary artery restenosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zotarolimus |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 221877-54-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C52H79N5O12 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ABT-578 A 179578 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (103.50 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |