Läs mer
Zotepine N,S-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zotepine N,S-Dioxide |
| CAS | 1514918-29-6 |
| Molekylformel | C18 H18 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-11-[2-(dimethyloxidoamino)ethoxy]dibenzo[b,f]thiepin 5-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO3S/c1-20(2,21)9-10-23-16-11-13-5-3-4-6-17(13)24(22)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 2-(3-chloro-11-oxobenzo[b][1]benzothiepin-5-yl)oxy-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.858 |
| Formel vikt | 363.07 |