missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zotepine N,S-Dioxide, TRC

Produktkod. 30452001
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452001 10 mg
30450586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30452001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ70091510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zotepine N,S-Dioxide
CAS 1514918-29-6
Molekylformel C18 H18 Cl N O3 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Chloro-11-[2-(dimethyloxidoamino)ethoxy]dibenzo[b,f]thiepin 5-Oxide
InChI formel InChI=1S/C18H18ClNO3S/c1-20(2,21)9-10-23-16-11-13-5-3-4-6-17(13)24(22)18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
LEDER CN(=O)(C)CCOC1=Cc2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 2-(3-chloro-11-oxobenzo[b][1]benzothiepin-5-yl)oxy-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 363.858
Formel vikt 363.07
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.