Läs mer
Zoxamide 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316025
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316025 1 ml
1 options
Produktkod. 30316025 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011142AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoxamide
CAS 156052-68-5
Analyt- eller komponentnamn Zoxamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H16 Cl3 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H16Cl3NO2/c1-4-14(3,12(19)7-15)18-13(20)9-5-10(16)8(2)11(17)6-9/h5-6H,4,7H2,1-3H3,(H,18,20)
LEDER CCC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)c(C)c(Cl)c1)C(=O)CCl
IUPAC-namn 3,5-dichloro-N-(1-chloro-3-methyl-2-oxopentan-3-yl)-4-methylbenzamide
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 336.64
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 335.0247 g/mol