Läs mer
Zoxazolamin, LoGiCal
Produktkod. 30461001
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461001 10 mg
1 options
Produktkod. 30461001 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3325.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Analyt- eller komponentnamn Zoxazolamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Benzoxazolamine, 5-chloro-, Benzoxazole, 2-amino-5-chloro- (6CI,8CI), 2-Amino-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2-amine, 5-Chloro-2-aminobenzoxazole, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-amine, 5-Chlorobenzoxazol-2-ylamine, Deflexol, Flexilon, Flexin, McN-485, NSC 24995, Zoxamin, Zoxazolamine, Zoxine
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1oc2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC-namn 5-kloro-1,3-benoxazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 168.58
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 168,009 g/mol