Läs mer
Zoxazolamine, MedChemExpress
Produktkod. 16404587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16404587 50 mg
1 options
Produktkod. 16404587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1307
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5ClN2O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
LEDER NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 168.58
Formel vikt 168.58
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation