Läs mer
ZSET1446, MedChemExpress
Produktkod. 16474358
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474358 10 mg
16453046 25 mg
16451139 1 mg
16437077 5 mg
16430687 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16474358 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ZSET1446 is a novel cognitive enhancer that significantly improves learning deficits in various types of Alzheimer disease (AD) models.
ZSET1446 is a novel cognitive enhancer that significantly improves learning deficits in various types of Alzheimer disease (AD) models.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZSET1446
CAS 887603-94-3
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12N2O
Kvantitet 10 mg
Synonym ST-101
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (143.90 mM)
LEDER O=C1N=C2C=CC=CN2C13CC4=C(C=CC=C4)C3
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Formel vikt 236.27
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration