Läs mer
ZT 52656A hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ZT 52656A is a selective kappa opioid agonist, used for the prevention or alleviation of pain in the eye.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZT 52656A hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 115730-24-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H26ClF3N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 35.71 mg/mL (91.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)N2CCCCC2CN3CCCC3.Cl |
| Visa mer |