Läs mer
Zucapsaicin, Mikromol™
Beskrivning
Zucapsaicin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zucapsaicin |
| CAS | 25775-90-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zucapsaicin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (6Z)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (Z)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (Z)-, (Z)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (Z)-Capsaicin, Capsaicin, cis-, Civamide, Zucapsaicin, cis-Capsaicin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6- |
| LEDER | COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C/C(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | (Z)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide |
| Visa mer |