Läs mer
Zuclopentixol (1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30464791
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30464791 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30464791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT82351X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Molekylformel C22 H25 Cl N2 O S
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
InChI formel InChI=1S/C22H25ClN2OS/c23-17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)27-22)5-3-9-24-10-12-25(13-11-24)14-15-26/h1-2,4-8,16,26H,3,9-15H2/b18-5-
LEDER OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[(3Z)-3-(2-klorooxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 400.96
Formel vikt 400.1376
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL