Läs mer
Zuclopenthixol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zuclopenthixol decanoate |
| CAS | 64053-00-5 |
| Molekylformel | C32 H43 Cl N2 O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Decanoic acid','2-[4-[(3Z)-3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester, Decanoic acid','2-[4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester','(Z)-, 9H-Thioxanthene','decanoic acid deriv., Zuclopenthixol decanoate, 2-[4-[3-[(9Z)-2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H43ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(36)37-24-23-35-21-19-34(20-22-35)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)38-31-17-16-26(33)25-29(27)31/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13- |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CC\C=C/2\c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.21 |
| Formel vikt | 554.2734 |