Läs mer
Zuclopenthixol, Lipomed
Produktkod. 30457815
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457815 10 mg
1 options
Produktkod. 30457815 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMZUC192310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Zuclopenthixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zuclopenthixol
CAS 53772-83-1
Analyt- eller komponentnamn Zuclopenthixol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H25 Cl N2 O S
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(3 Z)-3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-, (Z)-, 4-[(3 Z)-3-(2-Chloro-9 H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 9 H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., (Z)-Clopenthixol, Acuphase, Cisordinol, Clopixol, Clopixol depo, Zuclopenthixol, cis-(Z)-Clopenthixol, cis-Clopenthixol, alpha-Clopenthixol
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER OCCN1CCN(CC\C=C/2 \c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[(3 Z)-3-(2-klorooxanthen-9-yliden)propyl]piperazin-1-yl]etanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 400.96
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 400,1376 g/mol