Läs mer
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Produktkod. 16414197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16414197 50 mg
1 options
Produktkod. 16414197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0163
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zuclopenthixol
Fysisk form Solid
CAS 53772-83-1
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25ClN2OS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (Z)-Clopenthixol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
LEDER OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Molekylvikt (g/mol) 400.96
Formel vikt 400.96
Procent renhet 98.13%