Läs mer
Zuranolone, MedChemExpress
Produktkod. 16486507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486507 5 mg -
16443788 10 mg -
16440167 50 mg 50mg
16404846 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103040
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Zuranolone is an orally active and potent neuroactive steroid positive allosteric modulator of GABAA receptor, with EC50s of 296 and 163 nM for α1β2γ2 and α4β3δ GABAA receptors, respectively.
Zuranolone is an orally active and potent neuroactive steroid positive allosteric modulator of GABAA receptor, with EC50s of 296 and 163 nM for α1β2γ2 and α4β3δ GABAA receptors, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zuranolone
CAS 1632051-40-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H35N3O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (244.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(CN1N=CC(C#N)=C1)[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@](C)(O)CC[C@]5([H])[C@@]4([H])CC[C@@]32C
Molekylvikt (g/mol) 409.56
Formel vikt 409.56
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation