Läs mer
Abnova™ ZYG11B Recombinant Protein
Produktkod. 16124373
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16124373
Brand: Abnova™ H00079699P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH29832
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 79699
Molekylvikt (g/mol) 68.64
Namn ZYG11B (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MEKTKPEILKLVVTGMRNHPMNLPVQLAASACVFNLTKQDLAAGMPVRLLADVTHLLLKAMEHFPNHQQLQKNCLLSLCSDRILQDVPFNRFEAAKLVMQWLCNHEDQNMQRMAVAIISILAAKLSTEQTAQLGTELFIVRQLLQIVKQKTNQNSVDTTLKFTLSALWNLTDESPTTCRHFIENQGLELFMRVLESFPTESSIQQKVLGLLNNIAEVQELHSELMWKDFIDHISSLLHSVEVEVSYFAAGIIAHLISRGEQAWTLSRSQRNSLLDDLHSAILKWPTPECEMVAYRSFNPFFPLLGCFTTPGVQLWAVWAMQHVCSKNPSRYCSMLIEEGGLQHLYNIKDHEHTDPHVQQIAVAILDSLEKHIVRHGRPPPCKKQPQARLN
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ13456/ZYG11
Vanligt namn ZYG11B
Gensymbol ZYG11B
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution