Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100μ L
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Maximal återhämtning, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Standard, Rund, Round
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Tip format: 96 tip and 384 tip
- Tip volume range: 25 μL to 200 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
- Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
- Rack material: Polypropylene
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Clear |
| Rack färg | Gray |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Non-ANSI |
| Formatera | Rack |
| Tipsstil | Maximal återhämtning, rund, Round |
| För användning med (utrustning) | Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head |
| Visa mer |