Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100μ L
Produktkod. 12736769 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Maximal återhämtning, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Standard, Rund, Round
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Tipsstil Filtrerade Förpackningsstorlek
12736769 Sterila Standard, Rund Filtrerade Paket med 4800
11354335 Sterila Maxymum Recovery, Rund Filtrerade Paket med 960
12726769 Sterila Maxymum Recovery, Rund Filtrerade Paket med 4800
11344325 Sterila Standard, Rund, Round Ej filtrerad Paket med 960
12786669 Icke-steril Standard, Rund Ej filtrerad Paket med 4800
11334325 Icke-steril Standard, Rund Ej filtrerad Paket med 960
11346064 Icke-steril Maximal återhämtning, rund, Round Ej filtrerad Paket med 4800
11364335 Sterila Standard, Rund Filtrerade Paket med 960
11324325 Sterila Maximal återhämtning, rund, Round Ej filtrerad Paket med 960
12776669 Sterila Maximal återhämtning, rund, Round Ej filtrerad Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12736769 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ZTF100RS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9165.00 SEK
    7215.54 SEK / Paket med 4800
    Save 1949.46 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Klara, autoklaverbara spetsar; färgkodade ställ.
  • Tipsformat: 96 tips och 384 tips
  • Spetsvolymintervall: 25μ L till 200μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
    - Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ yta
  • Kompatibla huvuden: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150μ L/sek.), LV96, LV384
  • Rackformat: Icke-ANSI (96) och ANSI/SLAS (384)
  • Rackmaterial: Polypropen
Bestellinformation
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volym (metrisk) 100 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Grå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Icke-ANSI
Formatera Ställ
Tipsstil Standard, Rund
Förpackning Rack utan SBS
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinje Bromsok Zymark
Material Polyeten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.