Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200μ L
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipsstil:
Maxymum Recovery, Round
Standard, Rund
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4800
Paket med 960
Descrizione
- Tydliga tips
- Format: 96 brunnar
- Propenkonstruktion
- Certifierad RNase/DNase-fri
- Ickepyrogena
- Aerosolbeständiga filter
- Sterila
- Kompatibilitet: Tecan™ Frihet Evo™ , TeMo och Aquarius med MCA96-huvud, Zymark™ /Cliper RapidPlate™/SciClone™ med HV96 huvud/CAS-4200-1ch.-20-150 μL/sek. huvud
Order Info
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifica
Specifica
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| För användning med (applikation) | Maxymum Recovery™ för att ytterligare förbättra noggrannheten och precisionen samtidigt som provförlusten minskar |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard, Rund |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto