Läs mer
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Produktkod. 12760228 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Koncentration:
100 000 U/mg
20 000 U/mg
Produkttyp:
Zymolyase 100T
Zymolyase 20T
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration Produkttyp Förpackningsstorlek
12760228 1 g 20 000 U/mg Zymolyase 20T 1g
11473556 250 mg 100 000 U/mg Zymolyase 100T 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12760228 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08320921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8810.00 SEK
    8389.34 SEK / 1g
    Save 420.66 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För lysering av cellväggarna i livskraftiga jästceller och beredning av jästsfäroblaster
  • Högrenat preparat från Arthrobacter luteus
  • Hydrolyserar effektivt poly (β -1,3 glukos)-liknande jäst cellvägg glukan
  • En enhet definieras som mängden aktivitet som orsakar en minskning av A 800 med 30 %
  • Finns med lytisk aktivitet på 20 000 U/g (Zymolyase 20T) eller 100 000 U/g (Zymolyase 100T)
Specifikationer
Koncentration 20 000 U/mg
pH 5 till 10
För användning med (applikation) Används för att lysera levande jästcellväggar för att producera protoplast eller sfäroplast av olika stammar av jästceller
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Källa Arthrobacter luteus
Kvantitet 1 g
Produkttyp Zymolyase 20T
Form Lyofiliserat pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ZYMOLYASE 20T
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).