Läs mer
Novus Biologicals™ Zymosan, TLR2 Ligand
Produktkod. 18779873 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
18779873 200 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18779873 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2870.00 SEK
    2711.10 SEK / 200mg
    Save 158.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Buffer: The Zymosan suspension solution is insoluble and remains opaque. Resuspend the solution by vortexing right before use. Dilution: Functional, In vitro assay, Ligand Activation Reconstitute with 50mg Zymosan with 1ml ethanol in a sterilized non-pyrogenic vial by vortexing to a final concentration of 50mg/ml. When diluting further, use sterilized endotoxin-free water or PBS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Kvantitet 200 mg
För användning med (applikation) This product is useful for activation of Toll-like Receptor 2 (TLR2). Stimulation of TLR2 has been reported with 1 to 10μL. Note: TLR2 activation at this range of concentrations of Zymosan has also been observed in our product validation tests. Use in In vivo assay and functional inhibition reported in scientific literature (PMID 25846753). Use in ligand activation reported in scientific literature (PMID 25957979). Use in in vitro reported in scientific literature (PMID 27351455).
Mål Zymosan, TLR2 Ligand
Art Human