Läs mer
Zymostenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zymostenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 386.3549 |
| Procent renhet | >95% |