Läs mer
Zymosterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zymosterol |
| CAS | 128-33-6 |
| Molekylformel | C27 H44 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Zymosterol, Cholesta-8,24-dien-3-ol','(3β,5α)-, 5α-Cholesta-8,24-dien-3β-ol (8CI), (3β,5α)-Cholesta-8,24-dien-3-ol, Cholest-8,24-dien-3β-ol, Zymosterol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-21,23-24,28H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@@H]4CC3 |
| IUPAC-namn | (3S,5S,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.638 |
| Formel vikt | 384.339 |