CAS RN 1015855-78-3
CAS RN 1015855-78-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Hydroxy Dimetridazole-d3, TRC
CAS: 1015855-78-3 Molekylformel: C5 2H3 H4 N3 O3 Molekylvikt (g/mol): 160.15 Synonym: Dimetridazole-2-hydroxy D3,1H-Imidazole-2-methanol, 1-(methyl-d3)-5-nitro- (ACI),1-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-2-methanol (ACI) IUPAC-namn: [5-nitro-1-(trideuteriomethyl)imidazol-2-yl]methanol LEDER: [2H]C([2H])([2H])n1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]