CAS RN 101687-28-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Senecivernin-N-oxid 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet