CAS RN 1020719-32-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
Nikotinonitril-d4, CDN
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
2
3-Cyanopyridin-2,4,5,6-d4, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
3-Cyanopyridin-2,4,5,6-d4, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.