CAS RN 1030825-20-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
2-[(5-Bromo-2-metylfenyl)metyl]-5-(4-fluorfenyl)tiofen, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
2-[(5-Bromo-2-metylfenyl)metyl]-5-(4-fluorfenyl)tiofen, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
2-[(5-Bromo-2-metylfenyl)metyl]-5-(4-fluorfenyl)tiofen, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.