CAS RN 103129-82-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
Inga förbättringar
1
–
0
av
0
Resultat
1
(S)-Amlodipine, TRC
CAS: 103129-82-4 Molekylformel: C20H25ClN2O5 Molekylvikt (g/mol): 408.88 Synonym: 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4S)-,3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (S)-,(-)-Amlodipine,(S)-(-)-Amlodipine,(S)-Amlodipine,Levamlodipine,Levoamlodipine,Lodien,l-Amlodipine IUPAC-namn: 3-O-ethyl 5-O-methyl (4S)-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate LEDER: CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C