CAS RN 103317-59-5
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
2,6-diklor-alfa-(4-klorofenyl)-4-nitrobensenacetonitril, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
2,6-diklor-alfa-(4-klorofenyl)-4-nitrobensenacetonitril, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
2,6-diklor-alfa-(4-klorofenyl)-4-nitrobensenacetonitril, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.