accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 103450-87-9

IUPAC Namn: —
Synonymer: —
Molekylvikt (g/mol): —
Molekylär sammansättning: —
InChi Key: —
SMILES: —
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat