accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1198467-57-0

H3COOCH3O

CAS RN 1198467-57-0

IUPAC Namn: 2,6-bis(dodecyloxy)benzaldehyde
Synonymer: 2,6-bis(dodecyloxy)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 474.77
Molekylär sammansättning: C31H54O3
InChi Key: QPAKGKFSBBAHMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCOC1=CC=CC(OCCCCCCCCCCCC)=C1C=O
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat