accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1227941-02-7

CNNZnBr

CAS RN 1227941-02-7

IUPAC Namn: bromozincylium; pyrimidin-5-ide
Synonymer: bromozincylium; pyrimidin-5-ide
Molekylvikt (g/mol): 224.37
Molekylär sammansättning: C4H3BrN2Zn
InChi Key: QWKPLWAOLNGTMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.C1=[C-]C=NC=N1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat