accessibility menu, dialog, popup

UserName

Provberedning, filtrering och förvaring

Spara nu

Fisher Scientific Logo
Har du inget konto?  Skapa ett konto
Produkter
Applikationer
Cellbiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Produktion & Bioprocessing
Applikationer
Produktion & Bioprocessing
Proteomik
Applikationer
Säkerhet
Main Menu

CAS RN 1282041-94-4

CAS RN 1282041-94-4

IUPAC Namn:
Synonymer:
Molekylvikt (g/mol):
Molekylär sammansättning:
InChi Key:
SMILES:

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.