accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13972-68-4

OOOOMoCd

CAS RN 13972-68-4

IUPAC Namn: cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
Synonymer: cadmium(2+) molybdenum tetraoxidandiide
Molekylvikt (g/mol): 272.36
Molekylär sammansättning: CdMoO4
InChi Key: SQHWLBOPUKZGNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Cd++]
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat