accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3COOCH3

CAS RN 1448637-05-5

IUPAC Namn: methyl 4-{2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl}benzoate
Synonymer: methyl 4-{2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl}benzoate
Molekylvikt (g/mol): 362.23
Molekylär sammansättning: C22H23BO4
InChi Key: SGGJQXOMPWFXNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat