accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 403-33-8

CH3OOF

CAS RN 403-33-8

IUPAC Namn: methyl 4-fluorobenzoate
Synonymer: methyl 4-fluorobenzoate
Molekylvikt (g/mol): 154.14
Molekylär sammansättning: C8H7FO2
InChi Key: MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Kokpunkt 
  • (3)
  • (2)
Procent renhet 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)