CAS RN 4067-16-7
IUPAC Namn:
3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-diamine
Synonymer:
pentaethylenehexamine
Molekylvikt (g/mol):
232.38
Molekylär sammansättning:
C10H28N6
InChi Key:
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCCNCCNCCNCCNCCN