accessibility menu, dialog, popup

UserName

Banbrytande cellomiklösningar!| Spara upp till 30%

Kom igång

Fisher Scientific Logo
Har du inget konto?  Skapa ett konto
Produkter
Applikationer
Cellbiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Produktion & Bioprocessing
Applikationer
Produktion & Bioprocessing
Proteomik
Applikationer
Säkerhet
Main Menu

CAS RN 51640-52-9

SNNH2N

CAS RN 51640-52-9

IUPAC Namn: 2-amino-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Synonymer: 2-amino-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol): 125.15
Molekylär sammansättning: C4H3N3S
InChi Key: YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=C(S1)C#N
1x1 image pixel for data collection

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.