accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 850589-40-1

BOHNH3CClHOOH

CAS RN 850589-40-1

IUPAC Namn: [3-chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
Synonymer: 3-chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 227.45
Molekylär sammansättning: C9H11BClNO3
InChi Key: HJDYETAQUCUPFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCNC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat