CAS RN 862243-46-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
av
4
Resultat
1
Diclazuril 6-karboxylsyra [(4-klorofenyl)cyanometyl]-2,6-diklorfenyl-4-amid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
Diclazuril 6-karboxylsyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
Diclazuril 6-karboxylsyra [(4-klorofenyl)cyanometyl]-2,6-diklorfenyl-4-amid, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
4
Diclazuril 6-karboxylsyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.