CAS RN 87980-68-5
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Medchem Express Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate, MedChemExpress
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.