accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OHHOH3CH3CCH3

CAS RN 88-26-6

IUPAC Namn: 2,6-di-tert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
Synonymer: 2,6-di-tert-butyl-4-(hydroxymethyl)phenol
Molekylvikt (g/mol): 236.36
Molekylär sammansättning: C15H24O2
InChi Key: HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(CO)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Kokpunkt 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)