CAS RN 88372-47-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzaspermin-1-ättiksyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
(S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzaspermin-1-ättiksyra, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.