CAS RN 885274-12-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Oxazole-4-karbohydrazid, TRC
CAS: 885274-12-4 Molekylformel: C4H5N3O2 Molekylvikt (g/mol): 127.1 LEDER: NNC(=O)c1cocn1