CAS RN 887353-86-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
av
3
Resultat
1
tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-tiapentatriacontanoat, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
2
tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-tiapentatriacontanoat, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
3
tert-Butyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxa-34-keto-33-tiapentatriacontanoat, TRC
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.