CAS RN 89277-65-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Paraformaldehyd-13C, TRC
CAS: 89277-65-6 Molekylformel: (13CH2O)n • H2O Synonym: Aldacide-13C,Flo-Mor-13C,Granuform-13C,Paraform-13C,TransFix-13C LEDER: O[13C]([H])(O[H])[H]