accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1003298-84-7

BOOH3CCH3H3CH3CClOHOCH3

CAS RN 1003298-84-7

IUPAC Namn: 2-chloro-6-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Synonymer: 2-chloro-6-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Molekylvikt (g/mol): 284.54
Molekylär sammansättning: C13H18BClO4
InChi Key: XBEJPOZGAPQFPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(O)C(Cl)=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat