accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3

CAS RN 1007-26-7

IUPAC Namn: (2,2-dimethylpropyl)benzene
Synonymer: neopentyl benzene
Molekylvikt (g/mol): 148.25
Molekylär sammansättning: C11H16
InChi Key: CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)CC1=CC=CC=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat