accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNNN

CAS RN 1015242-07-5

IUPAC Namn: 2-(pyrrolidin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Synonymer: 2-(pyrrolidin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Molekylvikt (g/mol): 275.16
Molekylär sammansättning: C14H22BN3O2
InChi Key: CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat