Läs mer
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15214348 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15214348 250 mg 250mg
15204348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15214348 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454352500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1015242-07-5
Molekylformel C14H22BN3O2
Molekylvikt (g/mol) 275.16
InChI-nyckel CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 16414224
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N3CCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 151.0°C to 152.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 275.16
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.